文件
Z275271
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske粘度计管
size 50
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111700
NACRES:
PB.36
尺寸
50
描述
constant ~ 0.004 cSt/s
製造商/商標名
Ace Glass 798835
黏度測量範圍
0.8-4 cSt
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
使用为ASTM方法D445和D2515设计的管子获得动粘滞度信息。粘度的测量快速简便,精度为±0.2%。
需要约7 mL的样品。校准证书已附带。