重要文件
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm 圆形吸收池窗片
CaF2, Undrilled
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
材料
CaF2
包裝
pkg of (contains 1 window)
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
32 mm × 3 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
氟石 NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
氟石