材料
C18-silica gel matrix
glass support
描述
reverse phase
特點
binder None
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Analtech 52021
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
10 cm × 20 cm
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 20 cm
粒徑
50 μm
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
C18 键合在硅胶上;与大多数 C18 HPLC 填料具有相同性质。
其他說明
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
115423
法律資訊
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.