重要文件
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NC.25
製造商/商標名
Ace Glass 786316
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)