重要文件
Z257419
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -200/30 °C
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
HB Instruments B60760-1600
參數
-200/30 °C temp. range
長度
305 mm (30.5 cm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)