重要文件
Z256021
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 1/2 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
描述
heavy wall
包裝
pkg of 10 feet
管材內徑 × 外徑
3/4 in. × 1 1/2 in.
牆體尺寸
3/8 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)