文件
Z231940
Duran® 烧杯
capacity 50 mL, Tall form
同義詞:
211161704
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
特點
graduations
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度 × 外徑
70 mm × 38 mm
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences