材料
stainless steel
接合處
joint SJ35/25
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.