重要文件
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass
flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS top24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
培養瓶容量
250 mL
篩板直徑
40 mm
軟管倒鈎尺寸
5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)