文件
Z202444
Supelco
ST/NS 螺纹接头的溶剂贮存器
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 45/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
接合處
joint: ST/NS45/40
技術
LPLC: suitable
容量
1,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
色谱柱可以连接任何具有相同 接头尺寸的溶剂贮存器。