文件
Z183407
Foil/poly bag
size 8 1/2 in. × 16 in.
同義詞:
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 20 ea
尺寸
8 1/2 in. × 16 in.
厚度
5 mil
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2