重要文件
Z180092
Supelco
Ace 大型色谱柱
I.D. × L 75 mm × 300 mm, capacity 1.84 L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
SB.52
製造商/商標名
Ace Glass 5820105
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
75 mm × 300 mm
容量
1.84 L
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
末端带有 #50 内置 Ace-Thred 连接口的耐用的硼硅酸盐玻璃色谱柱,可搭配多种上部和下部连接头。适用于离子交换或活性炭处理。色谱柱连接头需单独订购。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)