重要文件
Z179825
Supelco
Michel-Miller 色谱柱柱塞
Ace-Thred for #25
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.52
製造商/商標名
Ace Glass 580325
技術
LPLC: suitable
接頭
Ace-Thred for #25
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PTFE 材质,用于任何带有 Ace-Thred 螺纹接口的色谱柱的任一端。无需 O 形圈即可形成紧密的密封。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)