重要文件
Z179558
Supelco
Michel Miller 色谱柱的预柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
製造商/商標名
Ace Glass 579634
技術
LPLC: suitable
長度 × 內徑
130 mm × 22 mm
一般說明
用于将预纯化的样品混合物加到主柱上。技术上允许将硅胶或氧化铝填充柱重复使用数次。适用于匀浆填充的最终阶段;用接头串接在主 M-M 色谱柱上。采用 Ace Thred #11 连接。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)