文件
Z172952
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 14/20
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
male joint: ST/NS14/20
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC