重要文件
Z171875
Sigma-Aldrich
Bench-top laboratory roller mill can
capacity 1 pt
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41101708
材料
round tin-plated aluminum
描述
Unlined, with friction-fit lid
容量
1 pt
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Recommended for use with the bench-top laboratory mill.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)