文件
Z163554
MiniPax ® 吸收剂包
indicating silica gel, weight 0.5 g (desiccant), L × W 5/8 in. × 1 1/16 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
24141516
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Multisorb 02-00040AG82
長度 × 寬度
5/8 in. × 1 1/16 in.
重量
0.5 g (desiccant)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
MiniPax®包装盒结构紧凑,非常耐用,无粉尘且不起毛,具有高的水蒸气透过率和可控制的孔隙率。包装占用空间小,吸湿能力强。
由聚乙烯纤维片材形成的包膜具有高湿强度,并且对气体和气味均具有渗透性。说明 MiniPax® 含有氯化钴,不得用于食品或制药用途。
  • 紧凑-MiniPax®包装盒的外形小巧紧凑,可节省空间并减少最少的产品量。其扁平轮廓消除了与胶囊或药丸的任何潜在混淆
  • 最大的表面暴露-仅两端的超窄密封裙边使MiniPax®包装盒的整体尺寸具有异常大的吸附表面积
  • 整体式窗-整体式透明条可观察所含的吸附剂,并有效地使用指示性干燥剂,以显示何时已吸附湿气,应更换干燥剂
法律資訊
MiniPax is a registered trademark of Multisorb Technologies, Inc.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3