Merck
全部照片(4)
文件
Z150398
Sigma-Aldrich
Aldrich® 低形杜瓦瓶
capacity 150 mL, hemispherical, depth 4 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
Joints neck (40)
無菌
non-sterile
特點
fits flask 100 mL
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑
8 cm
容量
150 mL
深度
4 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Aldrich低型杜瓦瓶可用于需要低温和磁力搅拌的反应。它具有半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。杜瓦瓶由硼硅酸盐玻璃与保护外铝外壳制成。
應用
Aldrich® low form dewar flask has been used for liquid nitrogen baths during vape pyrolysis trapping experiments.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dan Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(12), 6349-6355 (2020-03-12)
A combined analytical, theoretical, and experimental study has shown that the vaping of vitamin E acetate has the potential to produce exceptionally toxic ketene gas, which may be a contributing factor to the upsurge in pulmonary injuries associated with using