重要文件
Z148814
PTFE密封胶带
W 1/4 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
寬度
1/4 in.
捲筒尺寸
520 in. (13.2 m)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PTFE密封胶带是化学惰性的自粘性胶带,适合实验室所有管路连接,包括调节器、控制阀、排水阀(purge valve)、在线流量计、impurity traps、气体过滤器和磨砂玻璃接头。正确缠绕到气体或液体管螺旋上后,PTFE胶带填满螺纹缝隙,形成气密性防水性密封。 用于磨砂玻璃接头、干燥器、干燥器盖子时,形成真空密封,即便经过很长一段时间,也很容易松开。
應用
PTFE胶带常用于密封
  • 气瓶萃取配置
  • 微流控装置管路配置
  • 气相色谱的载气连接
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)