重要文件
Z148008
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 125 mL, PTFE stopcock
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
接合處
joint ST/NS24/40 threaded
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
125 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
聯結
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)