Merck
全部照片(4)
文件
Z147362
Supelco
带螺纹接头的柱色谱组件
capacity 200 mL, Standard column, joint: ST/NS 24/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
接合處
joint: ST/NS24/40
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
容量
200 mL
柱外徑 × 長度
25 mm × 584 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
无油脂设计,消除了污染和接头冻结的可能。由色谱柱和流量控制器构成。溶剂瓶需要单独订购。关于螺纹接头的说明,请见"气敏性"章节。
應用
柱色谱可用于以中等分离度进行快速、制备性分离。这项技术最早见述于 J. Org. Chem., 43, 2923 (1978),它通常采用硅胶进行分离,但近年来反相填料的应用越来越普及。
聯結
参见 《螺纹磨砂玻璃教程》 以了解螺纹接头的工作方式。