重要文件
Z129259
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
接合處
male joint: ST/NS29/26
法蘭內徑
31 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)