材料
NaCl
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
25 mm × 4 mm
透射率
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 1.52 (at 2 μm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。