重要文件
Z122467
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
同義詞:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
高度
280 mm
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)