重要文件
Z105635
Sigma-Aldrich
一次性围裙
polyethylene, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
材料
polyethylene
包裝
pkg of 100 ea
存貨情形
not available in EU, EU
一般說明
一件式的防水PE围裙可抵抗多种化学物质、脂肪、油脂和油。超长领带,压纹饰面。包装在便捷的100个围裙分配器中。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)