重要文件
WHA10350437
Whatman® cellulose extraction thimbles
L × W 31 mm × 80 mm, thickness 1.0 mm
同義詞:
Z749850
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104817
NACRES:
NB.43
包裝
pk of 25
製造商/商標名
Whatman 10350437
Whatman Article No. 28414727 (US reference)
長度 × 寬度
31 mm × 80 mm
厚度
1.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)