重要文件
W6586
L-苯基-d5-丙氨酸
greener alternative
API for Clinical Studies, 98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
170.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
cGMP
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
環保替代產品評分
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
環保替代類別
質量偏移
M+5
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)