文件
W530462
Sigma-Aldrich
黑香豆浸膏
FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Dipteryx odorata
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
形狀
semisolid
成份
Coumarin, 20-50%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coumarin; rich; warm
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - closed cup