重要文件
W521604
Sigma-Aldrich
薄荷油
natural, chinese type, FG
同義詞:
Mentha arvensis
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
4219
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Mentha arvensis
品質等級
等級
FG
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸汽壓力
0.1 mmHg ( 20 °C)
來源
China origin
折射率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
218 °C/760 mmHg (lit.)
218.4 °C/755 mmHg
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
minty; camphoraceous
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
1.0% 时的气味
10ppm 时的味道
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65.56 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)