生物源
synthetic
蒸汽壓力
142 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
sulfurous
SMILES 字串
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup