文件
W503002
Sigma-Aldrich
1,2,3-三甲氧基苯
≥97%
同義詞:
邻苯三酚三甲醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3(OCH3)3
CAS號碼:
分子量::
168.19
Beilstein:
1910422
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
4.084
化驗
≥97%
bp
241 °C (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup