Key Documents
W428600
Sigma-Aldrich
2-异丁基-4-甲基-1,3-二氧环戊烷
mixture of isomers, ≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H16O2
CAS號碼:
分子量::
144.21
FEMA號碼:
4286
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.135
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; ethereal; buttery; sweet
SMILES 字串
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
可能的用途:意大利奶酪、乳制品应用,苹果、菠萝和可可味。
生化/生理作用
10.0% 时的气味:甜、清香、霉味以及轻微的发酵味、像乳制品,带苹果和香蕉味。
20ppm 时的味道:奶油、可可、木质、多汁水果味,带苹果、菠萝和干酪味。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)