生物源
synthetic
等級
FG
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
蒸汽密度
3.01 (vs air)
化驗
≥99%
expl. lim.
22 %
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fishy
SMILES 字串
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
44.6 °F
閃點(°C)
7 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.