Key Documents
W413201
Sigma-Aldrich
反,反-2,4-己二烯醛醋酸酯
97%
同義詞:
反,反-2,4-己二烯醛醋酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
CAS號碼:
分子量::
140.18
FEMA號碼:
4132
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.573
生物源
synthetic
等級
Kosher
化驗
97%
包含
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
溶解度
H2O: insoluble
alcohol: soluble
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
InChI 密鑰
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.9 °F - closed cup
閃點(°C)
83.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)