About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12O6
CAS號碼:
分子量::
180.16
Beilstein:
112910
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.11
推薦產品
生物源
synthetic
化驗
97%
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
75-80 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChI 密鑰
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
制革产品的成分
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3