生物源
synthetic
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 166.110
FDA 21 CFR 172.872
FDA 21 CFR 177.2260
FDA 21 CFR 181.23
FDA 21 CFR 182.3089
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
132-135 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 10%, clear, colorless to slightly yellow
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
As: ≤3.0 ppm
Cd: ≤1.0 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤2.0 ppm
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
SMILES 字串
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI 密鑰
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup