重要文件
W387509
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜
≥99%
同義詞:
二甲基亚砜, DMSO, 甲基亚砜
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2SO
CAS號碼:
分子量::
78.13
FEMA號碼:
3875
Beilstein:
506008
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.175
生物源
synthetic
等級
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
573 °F
儲存期限
Expiration date period - 5 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
189 °C
mp
16-19 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
1.10 g/mL (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
butter; sulfurous
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
二甲基亚砜(DMSO)是一种具有吸湿性、高极性的两亲性溶剂,可溶解多种化合物。DMSO对成牙细胞样细胞的牙髓组织修复相关活性的细胞毒性研究表明它产生了轻微的影响。它可与五氧化二磷一起参与碳水化合物的氧化,以得到醛糖和醛糖苷。DMSO可参与到一些部分乙酰化碳水化合物的氧化,并通过之后清除得到不饱和的衍生物。直链淀粉和支链淀粉在DMSO中的溶解度已得到评估。
應用
DMSO已用于制备DMSO-磷酸盐缓冲液,而它在一项研究中被用于溶解选择性的ETB (ET = 內皮素)受体拮抗剂。它已用于制霉菌素溶液的制备。
二甲基亚砜可用于合成以下物质:
  • α, β−不饱和羰基糖衍生物。
  • 将二级溴化物或烯烃转化为溴代醇。
  • 由相应的酮合成α-羟基羰基。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cytotoxicity of dimethyl sulfoxide (DMSO) in direct contact with odontoblast-like cells.
Hebling J, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 31(4), 399-405 (2015)
Synthesis of α, β-unsaturated, carbonyl sugar derivatives by methyl sulfoxide oxidation and elimination.
Mackie DM and Perlin AS.
Carbohydrate Research, 24(1), 67-85 (1972)
Solubility behavior of granular corn starches in methyl sulfoxide (DMSO) as measured by high performance size exclusion chromatography.
Jackson DS.
Starch/Staerke, 43(11), 422-427 (1991)
From simple organobromides or olefins to highly value-added bromohydrins: a versatile performance of dimethyl sulfoxide.
Song S, et al.
Green Chemistry, 17(5), 2727-2731 (2015)
Oxidation of carbohydrates with methyl sulfoxide containing phosphorus pentaoxide: I. Synthesis of some aldosuloses and aldosiduloses.
Onodera K, et al.
Carbohydrate Research, 6(3), 276-285 (1968)