重要文件
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
同義詞:
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
CAS號碼:
分子量::
104.21
FEMA號碼:
3792
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
12.192
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(C)S
特點和優勢
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)