重要文件
W379107
Sigma-Aldrich
八氢香豆素
≥98% (mixture of cis and trans)
同義詞:
双环壬内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14O2
CAS號碼:
分子量::
154.21
FEMA號碼:
3791
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.161
化驗
≥98% (mixture of cis and trans)
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
145 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCC2CCCCC2O1
生化/生理作用
1.0% 时的气味
100ppm 时的味道
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)