文件
W370703
Sigma-Aldrich
2-甲基戊酸甲酯
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
130.18
FEMA號碼:
3707
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.549
生物源
synthetic
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
SMILES 字串
CCCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZTULNMNIVVMLIU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup