Key Documents
W361208
Sigma-Aldrich
1-辛烯-3-丁酸酯
≥97%, stabilized, FCC, FG
同義詞:
丁酸1-辛烯-3-醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O2
CAS號碼:
分子量::
198.30
FEMA號碼:
3612
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.282
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
化驗
≥97%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.4295 (lit.)
bp
225-229 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
mushroom; fruity; buttery
SMILES 字串
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
天然存在:西番莲果。
生化/生理作用
1.0% 时的气味
5ppm 时的味道
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
209.8 °F - closed cup
閃點(°C)
98.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)