生物源
synthetic
蒸汽密度
3.45 (vs air)
化驗
≥97%
自燃溫度
390 °F
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
ethereal; earthy; fruity
SMILES 字串
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup