重要文件
W339601
Sigma-Aldrich
辛酸糠酯
≥98%
同義詞:
辛酸糠酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H20O3
CAS號碼:
分子量::
224.30
FEMA號碼:
3396
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10645
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.067
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
139 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)