重要文件
W324801
Sigma-Aldrich
2-甲氧基苯乙烯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS號碼:
分子量::
134.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
化驗
98%
包含
(may contain up to 0.10% t-butylcatechol, synthetic as stabilzer)
折射率
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
green
SMILES 字串
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)