重要文件
W317209
Sigma-Aldrich
异丁酸己酯
≥98%, FG
同義詞:
Hexyl-2-methylpropionate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
CAS號碼:
分子量::
172.26
FEMA號碼:
3172
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
646
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.478
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
溶解度
H2O: insoluble
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; fruity; pear; sweet
SMILES 字串
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed