重要文件
W307505
Sigma-Aldrich
异丁酸对甲基苯酯
≥97%, FCC
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
CAS號碼:
分子量::
178.23
FEMA號碼:
3075
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
304
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.429
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
法律遵循
FCC
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
green; lily; fruity; animal; floral
SMILES 字串
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)