Key Documents
W295817
Sigma-Aldrich
丙酸丙酯
natural (US), ≥98%, FCC, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
CAS號碼:
分子量::
116.16
FEMA號碼:
2958
Beilstein:
1699993
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
403c
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.122
等級
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
4 (vs air)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
wine-like
SMILES 字串
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
閃點(°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)