文件
W295604
Sigma-Aldrich
苯乙酸异丙酯
≥99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
178.23
FEMA號碼:
2956
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2158
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.786
生物源
synthetic
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
honey; ethereal; rose; wine-like
SMILES 字串
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves