重要文件
W280712
Sigma-Aldrich
丁酸辛酯
natural (US), ≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
CAS號碼:
分子量::
200.32
FEMA號碼:
2807
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
272c
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.046
等級
Kosher
natural (US)
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; musty; orange; citrus; fruity
SMILES 字串
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)