文件
W278300
Sigma-Aldrich
1,3-壬二醇乙酸酯
≥80%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH2CH(OR)CH2CH2OR, R = H or -COCH3
CAS號碼:
分子量::
202.29
FEMA號碼:
2783
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2075
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.225
生物源
synthetic
化驗
≥80%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
SMILES 字串
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2